L-Cyclopropylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyclopropyl-L-glycine, (S)-2-Amino-2-cyclopropylacetic acid, H-Cyclopropyl-Gly-OH
OR451084-5G
APOSOR451084-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR451084-5G
L-Cyclopropylglycine
L-Cyclopropylglycine
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,132 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659116
Numéro CAS: 49606-99-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité