N-(Cyclopropylmethyl)-4-methoxy-benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451087-1G
APOSOR451087-1GEA 1160 EUR InStock
APOSOR451087-1G
N-(Cyclopropylmethyl)-4-methoxy-benzylamine
N-(Cyclopropylmethyl)-4-methoxy-benzylamine
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191.269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11140261
Numéro CAS: 1019611-33-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité