N-Cyclopropyl-benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Benzylcyclopropylamine
OR451092-5G
APOSOR451092-5GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR451092-5G
N-Cyclopropyl-benzylamine
N-Cyclopropyl-benzylamine
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147.217 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00089909
Numéro CAS: 13324-66-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité