1-Boc-4-[(2S)-2-aminopropyl]-piperazine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451098-1G
APOSOR451098-1GEA 771 EUR InStock
APOSOR451098-1G
1-Boc-4-[(2S)-2-aminopropyl]-piperazine dihydrochloride
1-Boc-4-[(2S)-2-aminopropyl]-piperazine dihydrochloride
Formule: C₁₂H₂₅N₃O₂·2ClH
MW: 316,268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28975218
Numéro CAS: 1017606-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité