(R)-1-Boc-3-Isopropylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451099-5G
APOSOR451099-5GEA 717 EUR InStock
APOSOR451099-5G
(R)-1-Boc-3-Isopropylpiperazine
(R)-1-Boc-3-Isopropylpiperazine
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772113
Numéro CAS: 928025-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité