(S)-2-Benzylpiperazine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451101-1G
APOSOR451101-1GEA 468 EUR InStock
APOSOR451101-1G
(S)-2-Benzylpiperazine dihydrochloride
(S)-2-Benzylpiperazine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
MW: 249,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954328
Numéro CAS: 208655-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité