(S)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451102-1G
APOSOR451102-1GEA 1540 EUR InStock
APOSOR451102-1G
(S)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
(S)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Formule: C₁₂H₁₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113047
Numéro CAS: 149715-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité