(S)-1-Boc-2-phenylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
OR451104-1G
APOSOR451104-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR451104-1G
(S)-1-Boc-2-phenylpiperazine
(S)-1-Boc-2-phenylpiperazine
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₂
MW: 262,347 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08685943
Numéro CAS: 1240583-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité