(S)-1-Boc-3-Phenylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451106-1G
APOSOR451106-1GEA 960 EUR InStock
APOSOR451106-1G
(S)-1-Boc-3-Phenylpiperazine
(S)-1-Boc-3-Phenylpiperazine
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08685941
Numéro CAS: 1221274-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité