3-Cyclobutyl-3-oxo-propionitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyclobutyl-3-oxopropanenitrile, b-Oxo-cyclobutanepropanenitrile
OR451133-1G
APOSOR451133-1GEA 579 EUR InStock
APOSOR451133-1G
3-Cyclobutyl-3-oxo-propionitrile
3-Cyclobutyl-3-oxo-propionitrile
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787182
Numéro CAS: 118431-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité