2-(Cyclopropylmethoxy)-benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451162-1G
APOSOR451162-1GEA 579 EUR InStock
APOSOR451162-1G
2-(Cyclopropylmethoxy)-benzoic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)-benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208775
Numéro CAS: 136013-76-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité