2-Cyclopropylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451167-5G
APOSOR451167-5GEA 771 EUR InStock
APOSOR451167-5G
2-Cyclopropylglycine
2-Cyclopropylglycine
Formule: C₅H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861822
Numéro CAS: 15785-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité