Cyclopropyl(3-methoxybenzyl)amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451168-1G
APOSOR451168-1GEA 487 EUR InStock
APOSOR451168-1G
Cyclopropyl(3-methoxybenzyl)amine
Cyclopropyl(3-methoxybenzyl)amine
Formule: C₁₁H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07409182
Numéro CAS: 625437-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité