1-(Cyclobutylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451169-1G
APOSOR451169-1GEA 510 EUR InStock
APOSOR451169-1G
1-(Cyclobutylcarbonyl)piperazine hydrochloride
1-(Cyclobutylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Formule: C₉H₁₆N₂O·ClH
MW: 204,697 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28975205
Numéro CAS: 1428443-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité