4-(1H-Pyrazol-1-yl)-piperidine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451177-5G
APOSOR451177-5GEA 1740 EUR InStock
APOSOR451177-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)-piperidine dihydrochloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)-piperidine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₃N₃·2ClH
MW: 224,131 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858004
Numéro CAS: 1181458-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité