3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Amino-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-amino-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
OR451184-1G
APOSOR451184-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR451184-1G
3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄
MW: 230,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115499
Numéro CAS: 862372-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité