(R)-1-[(Pyrrolidin-2-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451190-1G
APOSOR451190-1GEA 684 EUR InStock
APOSOR451190-1G
(R)-1-[(Pyrrolidin-2-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
(R)-1-[(Pyrrolidin-2-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₂₀N₂·2ClH
MW: 241,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28134087
Numéro CAS: 575469-26-0
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSOR451190-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité