3-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451192-5G
APOSOR451192-5GEA 1190 EUR InStock
APOSOR451192-5G
3-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
3-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037397
Numéro CAS: 273722-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité