4-Cyclopentyl-benzenemethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Cyclopentylphenyl)methanol
OR451194-1G
APOSOR451194-1GEA 1150 EUR InStock
APOSOR451194-1G
4-Cyclopentyl-benzenemethanol
4-Cyclopentyl-benzenemethanol
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17171062
Numéro CAS: 171623-29-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité