Boc-(R)-3-Cyclopentylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-D-3-Cyclopentyl-Ala-OH, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-cyclopentylpropanoic acid
OR451201-1G
APOSOR451201-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR451201-1G
Boc-(R)-3-Cyclopentylalanine
Boc-(R)-3-Cyclopentylalanine
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,326 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094882
Numéro CAS: 219819-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité