(R)-2-Cyclopentylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451206-5G
APOSOR451206-5GEA 352 EUR InStock
APOSOR451206-5G
(R)-2-Cyclopentylglycine
(R)-2-Cyclopentylglycine
Formule: C₇H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788075
Numéro CAS: 2521-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité