2-Cyano-N-cyclopentyl-acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451210-5G
APOSOR451210-5GEA 873 EUR InStock
APOSOR451210-5G
2-Cyano-N-cyclopentyl-acetamide
2-Cyano-N-cyclopentyl-acetamide
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01359391
Numéro CAS: 15112-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité