Boc-2-Cyclopentylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451211-1G
APOSOR451211-1GEA 662 EUR InStock
APOSOR451211-1G
Boc-2-Cyclopentylglycine
Boc-2-Cyclopentylglycine
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.299 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11707034
Numéro CAS: 35264-06-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité