Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Cyclopentyloxyphenylamine

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Cyclopentyloxy)aniline

OR451214-5G
APOSOR451214-5GEA 996 EUR InStock
APOSOR451214-5G
2-Cyclopentyloxyphenylamine
2-Cyclopentyloxyphenylamine


Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04970988
Numéro CAS: 29026-75-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité