Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Boc-6-oxo-1,4-oxazepane

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 6-oxo-1,4-oxazepane-4-carboxylate

OR451216-1G
APOSOR451216-1GEA 207 EUR InStock
APOSOR451216-1G
4-Boc-6-oxo-1,4-oxazepane
4-Boc-6-oxo-1,4-oxazepane


Formule: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,246 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976154
Numéro CAS: 748805-97-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité