tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(N-Boc-N-methylamino)pyrrolidine, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)pyrrolidine
OR451220-1G
APOSOR451220-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR451220-1G
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191665
Numéro CAS: 172478-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité