1-Aminoindan-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451226-1G
APOSOR451226-1GEA 1020 EUR InStock
APOSOR451226-1G
1-Aminoindan-1-carboxylic acid
1-Aminoindan-1-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800595
Numéro CAS: 3927-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité