1-Amino-1-indancarboxylic acid methyl ester hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451229-1G
APOSOR451229-1GEA 960 EUR InStock
APOSOR451229-1G
1-Amino-1-indancarboxylic acid methyl ester hydrochloride
1-Amino-1-indancarboxylic acid methyl ester hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461277
Numéro CAS: 111140-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité