4-Boc-2-(bromomethyl)-morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451230-1G
APOSOR451230-1GEA 426 EUR InStock
APOSOR451230-1G
4-Boc-2-(bromomethyl)-morpholine
4-Boc-2-(bromomethyl)-morpholine
Formule: C₁₀H₁₈BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489326
Numéro CAS: 765914-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité