(R)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-tert-Butyl 2-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate
OR451233-500MG
APOSOR451233-500MGEA 844 EUR InStock
APOSOR451233-500MG
(R)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine
(R)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216,277 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189480
Numéro CAS: 1174913-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité