Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-3-nitrobenzène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR45174-50G
APOSOR45174-50GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR45174-50G
1-Chloro-3-nitrobenzène 98%
1-Chloro-3-nitrobenzène


Formule: C₆H₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007202
Numéro CAS: 121-73-3
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité