Acide (2-bromo-4,5-diméthoxyphényl)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4,5-dimethoxyphenylacetic acid
OR4518-5G
APOSOR4518-5GEA 231 EUR InStock
APOSOR4518-5G
Acide (2-bromo-4,5-diméthoxyphényl)acétique
Acide (2-bromo-4,5-diméthoxyphényl)acétique
Formule: C₁₀H₁₁BrO₄
MW: 275,1 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016819
Numéro CAS: 4697-62-5
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 5 g APOSOR4518-5G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité