1-Bromo-2-(3-bromopropyl)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452134-1G
APOSOR452134-1GEA 243 EUR InStock
APOSOR452134-1G
1-Bromo-2-(3-bromopropyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(3-bromopropyl)benzene
Formule: C₉H₁₀Br₂
MW: 277,984 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744408
Numéro CAS: 1075-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité