N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl (1-hydroxybutan-2-yl)carbamate
OR452149-25G
APOSOR452149-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR452149-25G
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol
Formule: C₉H₁₉NO₃
MW: 189.252 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974275
Numéro CAS: 150736-72-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité