2-Iodobenzoate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR4535-100G
APOSOR4535-100GEA 173 EUR InStock
APOSOR4535-100G
2-Iodobenzoate d'éthyle
2-Iodobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051796
Numéro CAS: 1829-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité