1-Acetyl-5-bromo-3-hydroxy-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Acetyl-5-bromo-1H-indol-3-ol, 1-(5-Bromo-3-hydroxy-1H-inol-1-yl)ethan-1-one
OR4554-100MG
APOSOR4554-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4554-100MG
1-Acetyl-5-bromo-3-hydroxy-1H-indole
1-Acetyl-5-bromo-3-hydroxy-1H-indole
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152012
Numéro CAS: 114165-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité