2-Amino-5-bromobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4594-1G
APOSOR4594-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4594-1G
2-Amino-5-bromobenzonitrile 97%
2-Amino-5-bromobenzonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Point de fusion: 90…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00158946
Numéro CAS: 39263-32-6
EINECS: 254-387-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité