6-Bromo-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4597-5G
APOSOR4597-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4597-5G
6-Bromo-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 95+%
6-Bromo-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄BrNO₃
MW: 242,03 g/mol
Point de fusion: 285…290 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016921
Numéro CAS: 4692-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité