3-Bromo-p-anisaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4599-100G
APOSOR4599-100GEA 234 EUR InStock
APOSOR4599-100G
3-Bromo-p-anisaldéhyde 95%
3-Bromo-p-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇BrO₂
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016599
Numéro CAS: 34841-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité