4-Amino-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR460000-50MG
APOSOR460000-50MGEA 176 EUR InStock
APOSOR460000-50MG
4-Amino-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline
4-Amino-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₉H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863911
Numéro CAS: 130831-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité