Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR460012-1G
APOSOR460012-1GEA 391 EUR InStock
APOSOR460012-1G
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₉ClO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787616
Numéro CAS: 338453-21-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité