8-Amino-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
OR460018-250MG
APOSOR460018-250MGEA 183 EUR InStock
APOSOR460018-250MG
8-Amino-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Amino-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₆H₅BrN₄
MW: 213,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265736
Numéro CAS: 117718-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité