4-Picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR460048-100G
APOSOR460048-100GEA 121 EUR InStock
APOSOR460048-100G
4-Picoline
4-Picoline
Formule: C₆H₇N
Point d'ébullition: 145 °C
Point de fusion: 2.4 °C
Densité: 0.957 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006440
Numéro CAS: 108-89-4
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité