4-Chloro-3-iodobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR460050-5G
APOSOR460050-5GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR460050-5G
4-Chloro-3-iodobenzonitrile 98%
4-Chloro-3-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClIN
MW: 263,4629 g/mol
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025674
Numéro CAS: 914106-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité