Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2-Pentanol

Fournisseur: Apollo Scientific

OR460068-100G
APOSOR460068-100GEA 80 EUR InStock
APOSOR460068-100G
(±)-2-Pentanol
(±)-2-Pentanol


Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 118…119 °C
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004579
Numéro CAS: 6032-29-7
ONU: 1105
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité