3-Bromoquinolin-6-yl acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acetic acid 3-bromoquinolin-6-yl ester, 6-Acetoxy-3-bromoquinoline
OR46014-250MG
APOSOR46014-250MGEA 198 EUR InStock
APOSOR46014-250MG
3-Bromoquinolin-6-yl acetate
3-Bromoquinolin-6-yl acetate
Formule: C₁₁H₈BrNO₂
MW: 266,091 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687231
Numéro CAS: 1022151-47-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité