4-Bromo-3-chloropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46036-10G
APOSOR46036-10GEA 88.7 EUR InStock
APOSOR46036-10G
4-Bromo-3-chloropyridine 98%
4-Bromo-3-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112577
Numéro CAS: 73583-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité