Bromure de phénéthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46084-100G
APOSOR46084-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR46084-100G
Bromure de phénéthyle 98%
Bromure de phénéthyle
Formule: BrCH₂CH₂C₆H₅
Point d'ébullition: 220…221 °C
Point de fusion: 67.5 °C
Densité: 1.355 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000240
Numéro CAS: 103-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité