tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-tert-Butyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, tert-Butyl (2R)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
OR46095-25G
APOSOR46095-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR46095-25G
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261417
Numéro CAS: 205524-46-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité