1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Azaindole-3-carboxaldehyde
OR46102-25G
APOSOR46102-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR46102-25G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,1460 g/mol
Point de fusion: 216…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407363
Numéro CAS: 4649-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité